Drukuj
3-Fluoro-N-metyloanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC906345-25G PC906345-5G
APOSPC906345-25GEA 1210 PLN
APOSPC906345-25G APOSPC906345-5G
3-Fluoro-N-metyloanilina 97%
3-Fluoro-N-metyloanilina
Formuła: C₇H₈FN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683095
Numer CAS: 1978-37-6