Drukuj
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
PC9059-1G PC9059-5G
APOSPC9059-1GEA 437 PLN
APOSPC9059-1G APOSPC9059-5G
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formuła: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213.16 g/mol
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02260793
Numer CAS: 71682-94-5