Drukuj
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC904948-1G PC904948-5G
APOSPC904948-1GEA 115 PLN
APOSPC904948-1G APOSPC904948-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
Temp. topnienia: 85…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546049
Numer CAS: 247129-85-7