Drukuj
(4-Fluorophenyl)acetaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Fluorophenyl)acetaldehyde
PC904883-1G PC904883-250MG
APOSPC904883-1GEA 1610 PLN
APOSPC904883-1G APOSPC904883-250MG
(4-Fluorophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Fluorophenyl)acetaldehyde
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 204 °C/760mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261761
Numer CAS: 1736-67-0