Drukuj
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904683-1G PC904683-250MG PC904683-5G
APOSPC904683-1GEA 1100 PLN
APOSPC904683-1G APOSPC904683-250MG APOSPC904683-5G
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formuła: C₁₀H₇FN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059861
Numer CAS: 1015845-84-7