Drukuj
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9043-1G PC9043-5G
APOSPC9043-1GEA 435 PLN
APOSPC9043-1G APOSPC9043-5G
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile
Formuła: C₉H₅F₂NO
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02260804
Numer CAS: 71682-95-6