Drukuj
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC9037-100G PC9037-25G PC9037-5G
APOSPC9037-100GEA 1820 PLN
APOSPC9037-100G APOSPC9037-25G APOSPC9037-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formuła: C₁₀H₁₀F₄O₃S
Temp. Wrzenia: 134…136 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 13…16 °C
Gęstość: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155960
Numer CAS: 786-31-2