Drukuj
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9033-100G PC9033-25G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 986 PLN
APOSPC9033-100G APOSPC9033-25G APOSPC9033-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₃ClFI
Temp. Wrzenia: 112 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042580
Numer CAS: 202982-67-0