Drukuj
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9028-25G PC9028-100G
APOSPC9028-25GEA 725 PLN
APOSPC9028-25G APOSPC9028-100G
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₉H₇ClF₃NO
MW: 237.606 g/mol
Temp. topnienia: 62.5…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 351-38-2