Drukuj
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Methyl-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC902748-1G PC902748-5G
APOSPC902748-1GEA 691 PLN
APOSPC902748-1G APOSPC902748-5G
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.1193 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972492
Numer CAS: 112822-85-2