Drukuj
Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC902645-25G PC902645-5G
APOSPC902645-25GEA 1180 PLN
APOSPC902645-25G APOSPC902645-5G
Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.1796 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840487
Numer CAS: 455-75-4