Drukuj
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC902444-100G PC902444-25G
APOSPC902444-100GEA 2440 PLN
APOSPC902444-100G APOSPC902444-25G
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Formuła: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368827
Numer CAS: 633327-50-1