Drukuj
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC902247-1G PC902247-5G
APOSPC902247-1GEA 385 PLN
APOSPC902247-1G APOSPC902247-5G
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formuła: C₈H₇FN₂
MW: 150.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546503
Numer CAS: 1187385-86-9