Drukuj
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC902183-1G PC902183-250MG
APOSPC902183-1GEA 679 PLN
APOSPC902183-1G APOSPC902183-250MG
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
Formuła: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.009 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16295053
Numer CAS: 1226808-75-8