Drukuj
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC901837-1G PC901837-5G
APOSPC901837-1GEA 0 PLN
APOSPC901837-1G APOSPC901837-5G
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₄BrF₃N₂
Temp. Wrzenia: 52…56 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115415
Numer CAS: 497832-99-2