Drukuj
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylsulphanyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
PC9018-1G PC9018-250MG
APOSPC9018-1GEA 766 PLN
APOSPC9018-1G APOSPC9018-250MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Formuła: C₁₀H₆F₆N₄OS
Temp. topnienia: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174394
Numer CAS: 175203-36-8