Drukuj
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC901514-100G PC901514-25G PC901514-5G
APOSPC901514-100GEA 778 PLN
APOSPC901514-100G APOSPC901514-25G APOSPC901514-5G
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
Temp. topnienia: 41…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06204169
Numer CAS: 773134-11-5