Drukuj
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,N-Dimethyl 4-fluorobenzamide
PC901456-25G PC901456-5G
APOSPC901456-25GEA 2130 PLN
APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formuła: C₉H₁₀FNO
MW: 167.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01214152
Numer CAS: 24167-56-4