Drukuj
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-fluoro-4-methylbenzoate
PC900830-10G PC900830-25G PC900830-5G
APOSPC900830-10GEA 472 PLN
APOSPC900830-10G APOSPC900830-25G APOSPC900830-5G
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate
Formuła: C₉H₉FO₂
MW: 168.1650 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203786
Numer CAS: 87808-48-8