Drukuj
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900791-100MG PC900791-1G PC900791-250MG
APOSPC900791-100MGEA 1660 PLN
APOSPC900791-100MG APOSPC900791-1G APOSPC900791-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₆H₅F₃N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08556202
Numer CAS: 942853-22-7