Drukuj
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900632-1G PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA 836 PLN
APOSPC900632-1G APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₆F₃NO
MW: 177.1200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12026108
Numer CAS: 34486-18-5