Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900622-100G PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA 1880 PLN
APOSPC900622-100G APOSPC900622-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formuła: C₇H₇BrFN
MW: 204.0400 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973744
Numer CAS: 418762-26-2