Drukuj
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC8970-1G PC8970-5G
APOSPC8970-1GEA 290 PLN
APOSPC8970-1G APOSPC8970-5G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 217…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774132
Numer CAS: 131747-41-6