Drukuj
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)picolinic acid, 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC8969-1G PC8969-250MG PC8969-5G PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA 110 PLN
APOSPC8969-1G APOSPC8969-250MG APOSPC8969-5G APOSPC8969-25G
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02180819
Numer CAS: 131747-42-7