Drukuj
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 473 PLN
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.5500 g/mol
Temp. topnienia: 109…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235206
Numer CAS: 796090-24-9