Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8964-1G PC8964-5G
APOSPC8964-1GEA 284 PLN
APOSPC8964-1G APOSPC8964-5G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 157…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07438043
Numer CAS: 588702-62-9