Drukuj
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8957-1G PC8957-10G PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA 522 PLN
APOSPC8957-1G APOSPC8957-10G APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formuła: C₉H₁₂FN
Temp. Wrzenia: 40 °C/5,25mmHg
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07777176
Numer CAS: 17797-10-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,III