Drukuj
2,3-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 203 PLN
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 97%
2,3-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. topnienia: 140…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235194
Numer CAS: 676500-39-3