Drukuj
3,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8951-1G PC8951-5G PC8951-25G
APOSPC8951-1GEA 218 PLN
APOSPC8951-1G APOSPC8951-5G APOSPC8951-25G
3,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 99%
3,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. topnienia: 119…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797917
Numer CAS: 118276-06-5