Drukuj
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
PC8933-100G PC8933-25G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 633 PLN
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.0300 g/mol
Temp. topnienia: 52…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368653
Numer CAS: 114897-91-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III