Drukuj
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8913-1G PC8913-5G
APOSPC8913-1GEA 400 PLN
APOSPC8913-1G APOSPC8913-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formuła: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Temp. topnienia: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683528
Numer CAS: 207857-15-6