Drukuj
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
PC8911-100G PC8911-25G PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA 493 PLN
APOSPC8911-100G APOSPC8911-25G APOSPC8911-5G
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318138
Numer CAS: 156545-07-2