Drukuj
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Fluorophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone, a-Tosyl-(4-fluorobenzyl) isocyanide
PC8908-1G PC8908-10G PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA 714 PLN
APOSPC8908-1G APOSPC8908-10G APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formuła: C₁₅H₁₂FNO₂S
MW: 289.32 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03787932
Numer CAS: 165806-95-1