Drukuj
2-Fluoro-m-toluidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 0 PLN
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410915
Numer CAS: 1978-33-2