Drukuj
2-Bromo-3-fluoropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8846-5G PC8846-100G PC8846-25G
APOSPC8846-5GEA 110 PLN
APOSPC8846-5G APOSPC8846-100G APOSPC8846-25G
2-Bromo-3-fluoropirydyna 98%
2-Bromo-3-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
Gęstość: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114128
Numer CAS: 40273-45-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III