Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8831-5G PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA 290 PLN
APOSPC8831-5G APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene
Formuła: C₇H₅BrFI
Temp. Wrzenia: 249…250 °C
Gęstość: 2,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200719
Numer CAS: 870704-15-7