Drukuj
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC8830-1G PC8830-5G
APOSPC8830-1GEA 435 PLN
APOSPC8830-1G APOSPC8830-5G
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Formuła: C₁₀H₁₁F₃O
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07773046
Numer CAS: 67081-98-5