Drukuj
Kwas 3-bromo-2-fluorobenzoesowy 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 348 PLN
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
Kwas 3-bromo-2-fluorobenzoesowy 97+%
Kwas 3-bromo-2-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Temp. topnienia: 165…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00665763
Numer CAS: 161957-56-8