Drukuj
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8805-1G PC8805-250MG PC8805-5G
APOSPC8805-1GEA 957 PLN
APOSPC8805-1G APOSPC8805-250MG APOSPC8805-5G
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formuła: C₁₀H₇F₃O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07772122
Numer CAS: 150969-56-5