Drukuj
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 116 PLN
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094519
Numer CAS: 541508-27-4