Drukuj
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 168 PLN
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyd 98%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. topnienia: 29…32 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094518
Numer CAS: 96515-79-6