Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3,4,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC8792-1G PC8792-25G PC8792-5G PC8792-100G
APOSPC8792-1GEA 0 PLN
APOSPC8792-1G APOSPC8792-25G APOSPC8792-5G APOSPC8792-100G
3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
3,4,5-Trifluorobenzylamine
Formuła: C₇H₆F₃N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236318
Numer CAS: 235088-69-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,II