Drukuj
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC8780-1G PC8780-500MG PC8780-5G
APOSPC8780-1GEA 351 PLN
APOSPC8780-1G APOSPC8780-500MG APOSPC8780-5G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formuła: C₁₃H₈ClFO
MW: 234.66 g/mol
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08443962
Numer CAS: 223575-82-4