Drukuj
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8766-1G PC8766-25G PC8766-5G
APOSPC8766-1GEA 1740 PLN
APOSPC8766-1G APOSPC8766-25G APOSPC8766-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formuła: C₆H₄F₅NO₂S
Temp. Wrzenia: 76…77 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221619
Numer CAS: 2613-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 447-610-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III