Drukuj
2-Fluoroisobutyric acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8763-25G PC8763-5G PC8763-1G
APOSPC8763-25GEA 1390 PLN
APOSPC8763-25G APOSPC8763-5G APOSPC8763-1G
2-Fluoroisobutyric acid 95%
2-Fluoroisobutyric acid
Formuła: C₄H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 57…58 °C/10mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03452788
Numer CAS: 63812-15-7
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1,II