Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8760-10G PC8760-5G PC8760-1G
APOSPC8760-10GEA 1020 PLN
APOSPC8760-10G APOSPC8760-5G APOSPC8760-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₄
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862055
Numer CAS: 191604-88-3