Drukuj
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 305 PLN
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₇F₃O₃
Temp. topnienia: 92…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066337
Numer CAS: 168833-80-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III