Drukuj
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8751-25G PC8751-5G
APOSPC8751-25GEA 2880 PLN
APOSPC8751-25G APOSPC8751-5G
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate
Mass Spectrometry standard
Formuła: C₁₅H₉F₂₄O₄P
Temp. Wrzenia: 130 °C/0,1mmHg
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054654
Numer CAS: 355-86-2