Drukuj
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 319 PLN
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₂Br₂FNS
Temp. topnienia: 50…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 244022-67-1
Jednostka: 3335
ADR: 9,III