Drukuj
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8736-1G PC8736-25G PC8736-5G
APOSPC8736-1GEA 110 PLN
APOSPC8736-1G APOSPC8736-25G APOSPC8736-5G
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Formuła: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.09 g/mol
Temp. topnienia: 112…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08443942
Numer CAS: 113512-57-5